Learn More
9,10-Anthrachinon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400693 250 g 250 Gramm
11490683 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400693 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12735.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Anthrachinon wird in der Papierindustrie als Katalysator verwendet, um die Zellstoffproduktion zu steigern und die Faserfestigkeit durch Reduktionsreaktion von Cellulose auf Carbonsäure zu verbessern. Wird auch als Vorstufe für die Farbstoffbildung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-65-1
Summenformel C14H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.22
MDL-Nummer MFCD00001188
InChI-Schlüssel RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
PubChem CID 6780
ChEBI CHEBI:40448
IUPAC-Name Anthracen-9,10-Dion
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Anthraquinone
Schmelzpunkt 283°C to 287°C
Dichte 1.438
Siedepunkt 377°C
Flammpunkt 185°C (365°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 390030
Merck Index 14,687
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) ≥98%