Learn More
9,10-Dihydro-1-benzo[a]pyren-7(8H)-on-oxim, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 9,10-Dihydro-1-benzo[a]pyrene-7(8H)-one Oxime |
| CAS | 88909-82-4 |
| Summenformel | C20 H15 N O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyren-7(8H)-one, 9,10-dihydro-, oxime, 9,10-Dihydro-1-benzo[a]pyrene-7(8H)-one oxime |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H15NO/c22-21-18-6-2-5-15-16-10-9-13-4-1-3-12-7-8-14(11-17(15)18)20(16)19(12)13/h1,3-4,7-11,22H,2,5-6H2/b21-18+ |
| SMILES | O\N=C\1/CCCc2c1cc3ccc4cccc5ccc2c3c45 |
| IUPAC-Name | (NE)-N-(9,10-Dihydro-8H-Benzo[a]pyren-7-yliden)Hydroxylamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 285.34 |
| Formelmasse | 285.1154 |