Learn More
9,10-Dioxo Ketotifen, TRC
Artikelnummer. 30137792
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137792 50 mg 50 Milligramm
30007803 25 mg 25 Milligramm
30003962 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137792 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48651050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43076-16-0
Summenformel C19 H17 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 323.41
Synonym 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen
IUPAC-Name 10-(1-Methylpiperidin-4-Yliden)Benzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Thiophen-4,5-Dion
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Dioxo Ketotifen
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
Formelmasse 323.098
Reinheit (%) >95%