Learn More
9(10H)-Acridon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022439
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304629 1 g 1 Gramm
11462248 5 g 5 Gramm
11472248 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11304629
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15222.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 578-95-0 | C13H9NO | 195.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
9(10H)-Acridon wird für die Herstellung von Methyl 9,10-dihydro-9-oxoacridin-10 -pentanoat verwendet, um die organischen Materialien zu färben.
Löslichkeit
Unlöslich in Benzol, Chloroform, Äther, Wasser und Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-95-0
Summenformel C13H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 195.221
MDL-Nummer MFCD00005019
InChI-Schlüssel FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acridone, 9 10h-acridone, acridin-9 10h-one, 9-acridone, 9 10h-acridinone, acridanone, 9-acridanone, acridin-9-one, 9-acridinol, 9,10-dihydro-9-oxoacridine
PubChem CID 2015
ChEBI CHEBI:50756
IUPAC-Name 10H-Acridin-9-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9(10H)-Acridone
Schmelzpunkt 360°C to 362°C
Menge 1 g
Beilstein 7104
Löslichkeitsinformationen Insoluble in benzene,chloroform,ether,water and ethanol.
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 99%