Learn More
9(10H)-Acridon, TRC
Artikelnummer. 30134887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134887 5 g 5 Gramm
17964145 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134887 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1909505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-95-0
Summenformel C13 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
Synonym 9(10H)-Acridinone, 9-Acridanone (6CI,8CI), 9(10H)-Acridone, 9-Acridone, Acridanone, Acridin-9-one, Acridine, 9,10-dihydro-9-oxo-, Acridone, CK 103, CK 103 (heterocycle), NSC 408196, NSC 7664
IUPAC-Name 10H-Acridin-9-on
SMILES O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acridone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
Formelmasse 195.0684
Reinheit (%) >95%