Learn More
9-[2-(Hydroxypropyl-d6] Adenin, TRC
Artikelnummer. 30400228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400228 5 mg
30394375 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30400228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9525625MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020719-54-3
Summenformel C8 2H6 H5 N5 O
Molekulargewicht (g/mol) 199.243
Synonym rac-Desphosphoryl Tenofovir-d6, DL-9-(2-Hydroxypropyl)adenine-d6, 6-Amino-α-(methyl-d3)-9H-purine-9-ethan-α,β,β-d3-ol
IUPAC-Name 1-(6-Aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ol
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-13-4-12-6-7(9)10-3-11-8(6)13/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/i1D3,2D2,5D
Formelmasse 199.134