Learn More
9-(4-Acetoxy-3-acetoxymethylbutyl)-2-amino-6-chlorpurin-d4, TRC
Artikelnummer. 30316328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316328 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316328 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1641525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-(4-Acetoxy-3-acetoxymethylbutyl)-2-amino-6-chloropurine-d4
CAS 1020718-81-3
Summenformel C14 2H4 H14 Cl N5 O4
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19)/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]C(OC(=O)C)C(C([2H])OC(=O)C)C([2H])C([2H])n1cnc2c(Cl)nc(N)nc12
IUPAC-Name [2-[Acetyloxy(deuterio)methyl]-4-(2-amino-6-chlorpurin-9-yl)-1,3,4-trideuteriobutyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 359.8
Formelmasse 359.1298