Learn More
9-(4-Aminophenyl)-carbazol Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045620
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11367736
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11362.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 312700-07-5 | C18H15ClN2 | 294.782 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312700-07-5
Summenformel C18H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 294.782
MDL-Nummer MFCD00082678
InChI-Schlüssel CFQROJKMLJRSAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-9h-carbazol-9-yl aniline hydrochloride, 9-4-aminophenyl carbazole hydrochloride, 4-carbazol-9-yl aniline hydrochloride, 4-carbazol-9-ylaniline hydrochloride, acmc-1agoy
PubChem CID 2794996
IUPAC-Name 4-Carbazol-9-ylanilin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC=C(C=C4)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-(4-Aminophenyl)carbazole hydrochloride
Schmelzpunkt ∽250°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 294.79
Reinheit (%) 98%