Learn More
9,9-Dimethyl-9,10-Dihydroacridin, TRC
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridine |
| CAS | 6267-02-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C15H15N |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 9,9-Dimethylacridan, 9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine, 9,9-Dimethyl-10H-acridine, NSC 36671 |
| SMILES | CC1(C)c2ccccc2Nc3ccccc13 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.29 |
| Formelmasse | 209.1204 |
| Reinheit (%) | >95% |
Nom du produit