Learn More
9,9'-Bixanthyliden, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490337
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11490337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21730.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 517-45-3 | C26H16O2 | 360.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-45-3
Summenformel C26H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 360.41
MDL-Nummer MFCD00597968
InChI-Schlüssel SXXWAWNPJCEOGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9'-dixanthylidene, 9-9h-xanthen-9-ylidene-9h-xanthene, dixanthylene, 9h-xanthene, 9-9h-xanthen-9-ylidene, 9,9'-bixanthenylidene, bixanthylidene, dixanthylidene, .delta.9,9'-bixanthene, delta9,9'-bi 9h-xanthene, sxxwawnpjceogd-uhfffaoysa
PubChem CID 68202
SMILES O1C2=CC=CC=C2C(C2=CC=CC=C12)=C1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9'-Dixanthylidene
Schmelzpunkt 318°C to 320°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 9-Xanthen-9-ylidenexanthen
Formelmasse 360.41
Reinheit (%) 98%