Learn More
9,9'-(Hydrazin-1,2-diyliden)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonansäure), TRC
Artikelnummer. 30389554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389554 25 mg 25 Milligramm
30389260 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30389554 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH68652025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C40 H64 N2 O6
InChI-Formel InChI=1S/C40H64N2O6/c1-7-9-17-25-35-29(3)31(5)39(47-35)33(23-19-13-11-15-21-27-37(43)44)41-42-34(24-20-14-12-16-22-28-38(45)46)40-32(6)30(4)36(48-40)26-18-10-8-2/h7-28H2,1-6H3,(H,43,44)(H,45,46)/b41-33-,42-34-
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCCCCc1oc(\C(=N/N=C(/CCCCCCCC(=O)O)\c2oc(CCCCC)c(C)c2C)\CCCCCCCC(=O)O)c(C)c1C
IUPAC-Name (9Z)-9-[(Z)-[8-Carboxy-1-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)octyliden]hydrazinyliden]-9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonansäure
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 668.946
Menge 25 mg
Formelmasse 668.476