Learn More
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol-Maleat, TRC
Artikelnummer. 30327705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327705 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6299005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-acridin-1-ol Maleate
CAS 118909-22-1
Summenformel C13 H14 N2 O . C4 H4 O4
Menge 5 g
Synonym 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (ACI), 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (±)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (ZCI), 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt), HP 029, Mentane, P 83-6029A, Velnacrine hydrogen maleate, Velnacrine maleate, 1-Hydroxytacrine maleate, 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol maleate
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N2O.C4H4O4/c14-13-8-4-1-2-5-9(8)15-10-6-3-7-11(16)12(10)13;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,4-5,11,16H,3,6-7H2,(H2,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES Nc1c2C(O)CCCc2nc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name 9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridin-1-ol;(Z)-But-2-Enodionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 330.34
Formelmasse 330.1216