Learn More
9-Aminoacridinhemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10596071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10596071 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10596071 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 134410010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 9-Aminoacridine hemihydrate
Namenshinweis 98%
CAS 65944-23-2, 90-45-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230.0°C to 235.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H10N2·1/2H2O
MDL-Nummer MFCD00150520
Menge 1 g
Beilstein 21, II, 280
Merck Index 14, 407
Synonym acridin-9-amine hydrate, 9-aminoacridine hemihydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,freely soluble in alcohol,slightly soluble in chloroform,toluene and,pyridine
InChI-Schlüssel SPWFQHCZHQCDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)N.C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)N.O
IUPAC-Name Acridin-9-Amin;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 203.16
PubChem CID 2723763
Formelmasse 203.16
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 9-Aminoacridine hemihydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.