Learn More
9-Aminoacridin, TRC
Artikelnummer. 30012007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012007 100 mg 100 Milligramm
30138432 1 g 1 Gramm
30137499 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012007 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA190880100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-45-9
Summenformel C13 H10 N2
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Synonym 9-Acridinamine, Acridine, 9-amino- (8CI), 10-Amino-5-azaanthracene, 9-Aminoacridine, 9AA, Aminacrin, Aminacrine, Izoacridina, Monacrin, NSC 13000, NSC 28747
IUPAC-Name Acridin-9-Amin
SMILES Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Aminoacridine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
Formelmasse 194.0844