Learn More
9-Anthracencarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30331213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331213 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331213 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA67845525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 723-62-6
Summenformel C15H10O2
Menge 25 g
Synonym 9-Anthroic Acid, 9-Carboxyanthracene, NSC 151909, 9-Anthracenylcarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
IUPAC-Name anthracen-9-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Formelmasse 222.0681