Learn More
9-Anthracenylmethylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30341304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341304 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA67850525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Anthracenylmethyl Chloride
CAS 24463-19-2
Summenformel C22 H17 Cl N2 O . H Cl
Menge 25 g
Synonym 9-(Chloromethyl)-anthracene, 9-(Chloromethyl)anthracene, NSC 241165
InChI-Formel InChI=1S/C22H17ClN2O.ClH/c23-21(26)17-11-13-18(14-12-17)22-24-19(15-7-3-1-4-8-15)20(25-22)16-9-5-2-6-10-16;/h1-14,19-20H,(H,24,25);1H
SMILES Cl.ClC(=O)c1ccc(cc1)C2=NC(C(N2)c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name 4-(4,5-Diphenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzoylchlorid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 397.297
Formelmasse 396.08