Learn More
9-Anthraldehyd, TRC
Artikelnummer. 30332128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332128 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA67920325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Anthraldehyde
CAS 642-31-9
Summenformel C15H10O
Menge 25 g
Synonym 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde (6CI,7CI,8CI), 9-Anthracenealdehyde, 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenemethanal, 9-Anthrylcarboxaldehyde, 9-Formylanthracene, NSC 15
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
SMILES O=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
IUPAC-Name anthracene-9-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
Formelmasse 206.0732