Learn More
9-BBN-Monomer, 97 %, 0.5 M in THF
Artikelnummer. 15438907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438907 500 mL 500 Milliliter
15428907 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52287.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
9-BBN-Monomer fungiert in der synthetischen organischen Chemie als selektives Hydroborationsreagenz. Es wird in Suzuki-Reaktionen sowie bei der Herstellung von Endalkoholen durch die regional selektive Zugabe von Alkenen, gefolgt von oxidativer Spaltung mit Wasserstoffperoxid, eingesetzt. Es wird auch in kupferkatalysierten Kreuzkopplungsreaktionen von Organoboron-Verbindungen mit primären Alkylhalogeniden und Pseudohalogeniden verwendet. Sie dient als Schutzgruppe für Alkene. Weiterhin wird es als Reaktionsmittel für die Hetero-Diels-Alder-Reaktion zur Synthese von spirozyklischen Alkaloiden eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der intramolekularen Einbringung von Alkenen in Palladium-Stickstoff-Bindungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Hexan, Benzol, Toluol, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Dimethylsulfid und Dichlormethan. Leicht mischbar mit Cyclohexan, Dimethoxyethan, Diglym und Dioxan.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Wasser, Oxidationsmitteln, Säuren und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 280-64-8
Summenformel C8H14B
Molekulargewicht (g/mol) 121.01
MDL-Nummer MFCD00074742
InChI-Schlüssel AMKGKYQBASDDJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-borabicyclo 3.3.1 nonane, 9-borabicyclo 3.3.1 nonan, 9-borabicyclo 3,3,1 nonane, 9$l^ 2-borabicyclo 3.3.1 nonane, 1s,5s-9-borabicyclo 3.3.1 nonane, monomer; 21205-91-4 dimer, 9-borabicyclo 3.3.1 nonane,9-bbn,intetrahydrofuran
PubChem CID 6327450
IUPAC-Name 9$l^{2}-Borabicyclo[3.3.1]Nonan
SMILES [B]1C2CCCC1CCC2
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 9-BBN monomer
Flammpunkt −19°C (−2°F)
Geruch Ether-like
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 605509
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,hexane,benzene,toluene,carbon tetrachloride,chloroform,dimethylsulfide and dichloromethane. Slightly miscible with cyclohexane,dimethoxyethane,diglyme and dioxane.
Formelmasse 122.02
Reinheit (%) 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in THF
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.