Learn More
9-BBN-Monomer, 97 %, 0.5 M in THF
Artikelnummer. p-7034600
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15428907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52287.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
9-BBN-Monomer fungiert in der synthetischen organischen Chemie als selektives Hydroborationsreagenz. Es wird in Suzuki-Reaktionen sowie bei der Herstellung von Endalkoholen durch die regional selektive Zugabe von Alkenen, gefolgt von oxidativer Spaltung mit Wasserstoffperoxid, eingesetzt. Es wird auch in kupferkatalysierten Kreuzkopplungsreaktionen von Organoboron-Verbindungen mit primären Alkylhalogeniden und Pseudohalogeniden verwendet. Sie dient als Schutzgruppe für Alkene. Weiterhin wird es als Reaktionsmittel für die Hetero-Diels-Alder-Reaktion zur Synthese von spirozyklischen Alkaloiden eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der intramolekularen Einbringung von Alkenen in Palladium-Stickstoff-Bindungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Hexan, Benzol, Toluol, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Dimethylsulfid und Dichlormethan. Leicht mischbar mit Cyclohexan, Dimethoxyethan, Diglym und Dioxan.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Wasser, Oxidationsmitteln, Säuren und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 280-64-8
Summenformel C8H14B
Molekulargewicht (g/mol) 121.01
MDL-Nummer MFCD00074742
InChI-Schlüssel AMKGKYQBASDDJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-borabicyclo 3.3.1 nonane, 9-borabicyclo 3.3.1 nonan, 9-borabicyclo 3,3,1 nonane, 9$l^ 2-borabicyclo 3.3.1 nonane, 1s,5s-9-borabicyclo 3.3.1 nonane, monomer; 21205-91-4 dimer, 9-borabicyclo 3.3.1 nonane,9-bbn,intetrahydrofuran
PubChem CID 6327450
IUPAC-Name 9$l^{2}-Borabicyclo[3.3.1]Nonan
SMILES [B]1C2CCCC1CCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-BBN monomer
Flammpunkt −19°C (−2°F)
Geruch Ether-like
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 605509
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,hexane,benzene,toluene,carbon tetrachloride,chloroform,dimethylsulfide and dichloromethane. Slightly miscible with cyclohexane,dimethoxyethane,diglyme and dioxane.
Formelmasse 122.02
Reinheit (%) 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in THF