Learn More
9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-Fluoradenin-5'-Monophosphat, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Löslichkeit
Löslich in DMSO oder Wasser bei 5 mg/ml
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
Löslich in DMSO oder Wasser bei 5 mg/ml
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine-5'-monophosphate |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO or water at 5mg/ml |
IUPAC-Name | [(2R,3S,4S,5R)-5-(6-Amino-2-fluorpurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat |
Formelmasse | 365.21 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |