Learn More
9-beta-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-on (Inosin), Mikromol™
Beschreibung
9-beta-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-on (Inosin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Inosine |
| CAS | 58-63-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Inosine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H12 N4 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Adenosine Imp. G (EP), Inosine, Didanosine Imp. B (Ph. Int.), 9-beta-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Adenosine Impurity G, Didanosine Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23 |
| IUPAC-Name | 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-DiHydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-1H-Purin-6-on |
| Mehr anzeigen |