Learn More
9-Brom-1-nonanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15569241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15569241
Marke: Thermo Scientific Acros 455910050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 55362-80-6 | C9H19BrO | 223.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55362-80-6
Summenformel C9H19BrO
Molekulargewicht (g/mol) 223.15
MDL-Nummer MFCD00063348
InChI-Schlüssel USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-1-nonanol, 1-nonanol, 9-bromo, 9-bromo-nonan-1-ol, nonamethylene bromohydrin, 9-bromnonan-1-ol, 9-bromononanol, 9-bromononyl alcohol, pubchem23429, 9-bromo nonanol, acmc-1axfq
PubChem CID 108700
IUPAC-Name 9-Bromnonan-1-ol
SMILES OCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Bromo-1-nonanol
Schmelzpunkt 30.0°C to 33.0°C
Siedepunkt 125.0°C to 126.0°C (2.0 Torr)
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 223.16
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Bromo-1-nonanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.