Learn More
9-Brom-1-Nonanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15497918
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
55362-80-6
C9H19BrO
223.15
MFCD00063348
USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
9-bromo-1-nonanol, 1-nonanol, 9-bromo, 9-bromo-nonan-1-ol, nonamethylene bromohydrin, 9-bromnonan-1-ol, 9-bromononanol, 9-bromononyl alcohol, pubchem23429, 9-bromo nonanol, acmc-1axfq
108700
9-bromononan-1-ol
OCCCCCCCCCBr
55362-80-6
C9H19BrO
223.15
MFCD00063348
USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
9-bromo-1-nonanol, 1-nonanol, 9-bromo, 9-bromo-nonan-1-ol, nonamethylene bromohydrin, 9-bromnonan-1-ol, 9-bromononanol, 9-bromononyl alcohol, pubchem23429, 9-bromo nonanol, acmc-1axfq
108700
9-bromononan-1-ol
OCCCCCCCCCBr
9-Bromo-1-nonanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Brom-1-nonanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Hexan.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-Bromo-1-nonanol
Schmelzpunkt 33°C to 35°C
Siedepunkt 125°C to 126°C (2 mmHg)
Flammpunkt 109°C (228°F)
Strukturformel Br(CH2)9OH
Menge 5 g
Beilstein 1737525
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and hexane.
Formelmasse 223.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest