Learn More
9-Brom-1-Nonen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It's employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe für die organische Synthese, Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffen eingesetzt
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 9-Bromo-1-nonene |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Siedepunkt | 100°C to 101°C (15 mmHg) |
| Strukturformel | Br(CH2)7CH=CH2 |
| Brechungsindex | 1.4675 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1746338 |
| Formelmasse | 205.14 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |