Learn More
9-Brom-9-phenylfluoren, TRC
Artikelnummer. 30343879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343879 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343879 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6864551G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Bromo-9-phenylfluorene
CAS 55135-66-5
Summenformel C19 H13 Br
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H13Br/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
SMILES BrC1(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc14
IUPAC-Name 9-Brom-9-Phenylfluoren
Molekulargewicht (g/mol) 321.21
Formelmasse 320.0201