Learn More
9-Bromphenanthren, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10390494 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10390494 10 g Glasflasche 10 Gramm
10745941 25 g Glasflasche 25 Gramm
10776321 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10390494 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107240100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573-17-1
Summenformel C14H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 257.13
MDL-Nummer MFCD00001174
InChI-Schlüssel RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
IUPAC-Name 9-Bromphenanthren
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Bromophenanthrene
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60°C to 65°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 180°C to 190°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 05, 671
Formelmasse 257.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver