Learn More
9-(Chlormethyl)anthracen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470094
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470094 1 g 1 Gramm
11480094 5 g 5 Gramm
11490094 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470094 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13579.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24463-19-2 | C15H11Cl | 226.703 g/mol
9-(Chloromethyl)anthracene is used as a blocking group reagent used for carboxylic acids, phenols, mercaptans and thiophenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-(Chlormethyl)anthracen wird als Blockierungsreagenz für Carbonsäuren, Phenole, Mercaptane und Thiophenole verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24463-19-2
Summenformel C15H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 226.703
MDL-Nummer MFCD00001263
InChI-Schlüssel PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez
PubChem CID 32385
IUPAC-Name 9-(chlormethyl)anthracen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-(Chloromethyl)anthracene
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1873394
Formelmasse 226.71
Reinheit (%) ≥98%