Learn More
9-cis-Retinsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474629 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15474629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62219.#0
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ein Ligand mit hoher Affinität für den Retinoid-X-Rezeptor
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
9-cis-Retinsäure ist ein Vitamin-A-Analogon, das die Zellproliferation hemmt und die Zelldifferenzierung induziert. 9-cis-Retinsäure ist ein Inhibitor von Cox-2 und ein Aktivator von RAR α, RAR β, RAR γ und RXR.
Solu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-cis-Retinoic acid
CAS 5300-03-8
Schmelzpunkt 178°C to 180°C
Summenformel C20H28O2
MDL-Nummer MFCD00270072
Menge 5 mg
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Merck Index 14,249
Synonym alitretinoin, 9-cis-retinoic acid, panretin, 9-cis-tretinoin, panrexin, panretyn, panretin gel, toctino, 9-cis retinoic acid, 9 z-retinoic acid
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform (50mg/ml),DMSO (∽25mg/ml),ethanol (25mg/ml),and acetone (25mg/ml). Insoluble in water.
InChI-Schlüssel SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
IUPAC-Name (2E,4E,6Z,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensäure
Molekulargewicht (g/mol) 300.44
PubChem CID 449171
ChEBI CHEBI:50648
Formelmasse 300.44
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-cis-Retinoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-cis-Retinoic acid