Learn More
9-Deazaguanine, TRC
Artikelnummer. 30365641
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365641 25 mg 25 Milligramm
30357522 50 mg 50 Milligramm
30353681 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365641 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD20133025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65996-58-9
Summenformel C6 H6 N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 150.14
IUPAC-Name 2-Amino-3,5-Dihydropyrrolo[3,2-d]Pyrimidin-4-1
SMILES NC1=Nc2cc[nH]c2C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Deazaguanine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-3-1-2-8-4(3)5(11)10-6/h1-2,8H,(H3,7,9,10,11)
Formelmasse 150.0542