Learn More
9-Decen-1-ol, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434067 100 g 100 Gramm
11424067 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19490.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.269 g/mol
It finds it uses in a wide range of fragrances, especially in fine fragrances and soaps, in floral, rose petal or herbal fragrances. 9-Decen-1-ol is used in the preparation of semifluorinated acids required for the synthesis of poly(styrene-b-semi fluorinated isoprene) block copolymers with -CF2H-terminated side groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Verwendung in einer Vielzahl von Duftstoffen, insbesondere in Parfums und Seifen als Blumen-, Rosen- oder Kräuterduft. 9-Decen-1-ol wird zur Herstellung von semifluorierten Säuren verwendet, die für die Synthese von Poly(Styrol-b-semifluoriertem Isopren)-Blockcopolymeren mit -CF2H-terminierten Seitengruppen erforderlich sind.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 0.16 g/l. Löslich in Alkohol, Dipropylenglycol, Paraffinöl.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13019-22-2
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.269
MDL-Nummer MFCD00002992
InChI-Schlüssel QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
PubChem CID 25612
IUPAC-Name dez-9-en-1-ol
SMILES C=CCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Decen-1-ol
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 0.847
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.448
Menge 100 g
Beilstein 1750928
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 0.16g/L. Soluble in alcohol,dipropylene glycol,paraffin oil.
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) ≥90%