Learn More
9-Decen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214644 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15214644 5 g Glasflasche -
15234644 25 g Glasflasche -
15254644 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15214644 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152640050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13019-22-2
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
InChI-Schlüssel QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
PubChem CID 25612
IUPAC-Name dez-9-en-1-ol
SMILES C=CCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Decen-1-ol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -13.0°C
Farbe Orange-rot bis rot
Dichte 0.8450g/mL
Siedepunkt 234.0°C to 238.0°C
Flammpunkt 104°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (main isomer) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CH(CH2)8OH
Brechungsindex 1.4470 to 1.4490
Menge 5 g
Beilstein 01,451
Relative Dichte 0.845
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Viskosität 11.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Decen-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.