Learn More
9-Decen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30367804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367804 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367804 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22559525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Decen-1-ol
CAS 13019-22-2
Summenformel C10H20O
Menge 25 g
Synonym 9-Decenol, Decylenic Alcohol, NSC 103158, Rosalva, Trepanol, ω-Decen-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
SMILES OCCCCCCCCC=C
IUPAC-Name dez-9-en-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
Formelmasse 156.1514