Learn More
9-Dehydroandrostenedion, TRC
Artikelnummer. 30360570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360570 50 mg 50 Milligramm
30356275 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360570 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22936550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1035-69-4
Summenformel C19H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.39
Synonym Androsta-4,9(11)-diene-3,17-dione, 9(11)-Dehydroandrostenedione, NSC 44826
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Dehydroandrostenedione
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h8,11,14-15H,3-7,9-10H2,1-2H3/t14-,15-,18-,19-/m0/s1
Formelmasse 284.1776