Learn More
9-Ethylcarbazol-3-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15412399
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15412399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64959.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 669072-93-9
Summenformel C14H14BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 239.08
MDL-Nummer MFCD09743121
InChI-Schlüssel JUBKLYCRFZTXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-ethyl-9h-carbazol-3-yl boronic acid, 9-ethyl-3-carbazole boronic acid, boronic acid, 9-ethyl-9h-carbazol-3-yl, ksc924s3d, 9-ethylcarbazole-3-boronic acid, 9-ethyl-9h-carbazol-3-yl boronicacid
PubChem CID 45382262
SMILES CCN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC(=C2)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Ethylcarbazole-3-boronic acid
Menge 250 mg
Beilstein 23374049
IUPAC-Name (9-Ethylcarbazol-3-yl)Boronsäure
Formelmasse 239.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest