Learn More
9-Ethylcarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081611
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11448750
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11653.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 86-28-2 | C14H13N | 195.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-28-2
Summenformel C14H13N
Molekulargewicht (g/mol) 195.27
MDL-Nummer MFCD00004967
InChI-Schlüssel PLAZXGNBGZYJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethyl, carbazole, 9-ethyl, n-ethylcarbazol, n-ethyl carbazole, unii-6ak165l0ro, ccris 6847, 9h-ethylcarbazole, 9-ethyl carbazole
PubChem CID 6836
IUPAC-Name 9-Ethylcarbazol
SMILES CCN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Ethylcarbazole
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Siedepunkt 166°C (4 mmHg)
Flammpunkt 186°C (367°F)
Menge 100 g
Beilstein 148115
Formelmasse 195.27
Reinheit (%) 99%