Learn More
9-Fluorenon-Hydrazon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430307
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430307 25 g 25 Gramm
11420307 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21706.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13629-22-6 | C13H10N2 | 194.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13629-22-6
Summenformel C13H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 194.237
MDL-Nummer MFCD00016357
InChI-Schlüssel YCNUILAKOMIBAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone hydrazone, fluoren-9-one, hydrazone, fluorenone hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidene hydrazine, 9h-fluoren-9-one, hydrazone, fluoren-9-one hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidenehydrazine, fluorenonhydrazon, fluoren-9-ylidenediazane, fluoren-9-ylidene-hydrazine
PubChem CID 83627
IUPAC-Name fluoren-9-ylidenehydrazin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone hydrazone
Schmelzpunkt 150°C to 154°C
Menge 25 g
Beilstein 1910575
Formelmasse 194.24
Reinheit (%) ≥98%