Learn More
9-Fluorenon-Hydrazon, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15214614 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15214614 5 g Glasflasche 5 Gramm
15224614 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214614 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119230050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 13629-22-6
Summenformel C13H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 194.24
InChI-Schlüssel YCNUILAKOMIBAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone hydrazone, fluoren-9-one, hydrazone, fluorenone hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidene hydrazine, 9h-fluoren-9-one, hydrazone, fluoren-9-one hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidenehydrazine, fluorenonhydrazon, fluoren-9-ylidenediazane, fluoren-9-ylidene-hydrazine
PubChem CID 83627
IUPAC-Name fluoren-9-ylidenehydrazin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone hydrazone
Schmelzpunkt 148.0°C to 150.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 07,I,251
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 194.24
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Fluorenone hydrazone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.