Learn More
(9-Fluorenyl)Triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11330224 5 g 5 Gramm
11320224 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330224 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00794.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7253-07-8
MDL-Nummer MFCD00031650
ChEBI CHEBI:40656
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt >330°C (decomposition)
Summenformel C6H12O6
Menge 5 g
Beilstein 3897970
Synonym beta-d-allose, beta-d-allopyranose, 3 s-hydroxy-all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoyl-coa, 2r,3r,4r,5s,6r-6-hydroxymethyl oxane-2,3,4,5-tetrol, 1rpj, .beta.-d-allose, d +-allose, b-d-allopyranose, d-allose, beta-d-allose, rare aldohexose sugar
InChI-Schlüssel WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2,3,4,5-Tetrol
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
PubChem CID 448388
Formelmasse 507.42
Reinheit (%) 98%