Learn More
9-Formyl-8-hydroxyjulolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444417
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15444417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31782.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 63149-33-7 | C13H15NO2 | 217.268 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63149-33-7
Summenformel C13H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.268
MDL-Nummer MFCD00192477
InChI-Schlüssel NRZXBDYODHLZBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-aldehyde, 9-formyl-8-hydroxyjulolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde, 9-formyl-8-julolidinol, 1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo i,j quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxy-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde
PubChem CID 113099
SMILES C1CC2=C3C(=C(C(=C2)C=O)O)CCCN3C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Formyl-8-hydroxyjulolidine
Schmelzpunkt 72°C to 74°C
Menge 1 g
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 97%