Learn More
9-Formylphenanthrene, TRC
Artikelnummer. 30397229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30397229 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397229 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7008851G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenanthrene-9-aldehyde
CAS 4707-71-5
Summenformel C15 H10 O
Menge 1 g
Synonym Phenanthrene-9-aldehyde, 9-Phenanthrenecarboxaldehyde (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 9-Formylphenanthrene, 9-Phenanthraldehyde, 9-Phenanthrenaldehyde, 9-Phenanthrenecarbaldehyde, 9-Phenanthridinecarboxaldehyde, NSC 1932, Phenanthrene-9-carboxaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-10H
SMILES O=Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-Name Phenanthren-9-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
Formelmasse 206.0732