Learn More
Sharpsafe™ 9 L Sharps Container with Protected Access
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Gelb
Orange
Violett
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Der 9 l-Behälter mit geschütztem Zugang wurde für den Einsatz in öffentlichen Bereichen wie der Ambulanz und der Notaufnahme entwickelt und ermöglicht eine einfache Entsorgung von scharfen Gegenständen, bietet jedoch zusätzliche Sicherheit sowohl für den Benutzer als auch für die Öffentlichkeit.
- Der geschützte Zugriffsbereich hält außerdem davon ab, den Behälter für andere Abfälle zu verwenden, wodurch unnötige Abfallentsorgungskosten vermieden werden.
- 9 l-Behälter für scharfe Abfälle wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischem, spitzem Abfall entwickelt und minimieren das Risiko von Verletzungen. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
- Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Polypropylen gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
- Merkmale und Vorteile
- 9 l Nennkapazität
- Geschützter Zugang für zusätzliche Sicherheit
- Geschützter Zugang aus 100 % recyceltem Material
- Besonders geeignet für Bereiche mit hohem Volumen
- Entwickelt für offene Zugangsbereiche wie Notaufnahmen
- Halb-lichtdurchlässige Deckel - der Inhalt ist sichtbar, wenn er voll ist
- Das eingeprägte Etikett sorgt für einen permanenten Audit Trail, da es nicht entfernt werden kann
- Horizontaler Füllbereich
- Temporäre und abschließende Schließfunktion
- Einfache 4-Klick-Baugruppe
- Entspricht den folgend aufgeführten Standards
- ISO23907-1:2019
- UN3291.
- AFNOR NF 30-511
- AFNOR NF 302
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 9 l |
| Zertifizierung/Konformität | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-511, AFNOR NF 302 |
| Verschlussfarbe | Violett |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (L x B x H) | 385 x 585 x 530 mm |
| Menge | 20/Karton |
| Enthält | Einsatz für geschützten Zugriff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Behälter für scharfe Gegenstände |