Learn More
Sharpsafe™ 9 l-Behälter für scharfe Abfälle mit geschütztem Zugang
Description
- Der Protected Access 9L wurde für den Einsatz in &öffentlich zugänglichen Bereichen wie Notaufnahme und Ambulanz konzipiert und ermöglicht die einfache Entsorgung von spitzen Gegenständen bei gleichzeitig erhöhter Sicherheit sowohl für den Benutzer als auch für die Öffentlichkeit.
- Der geschützte Zugriffsbereich hält außerdem davon ab, den Behälter für andere Abfälle zu verwenden, wodurch unnötige Abfallentsorgungskosten vermieden werden.
- 9 l-Behälter für scharfe Abfälle wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischem, spitzem Abfall entwickelt und minimieren das Risiko von Verletzungen. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
- Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Polypropylen gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
- Merkmale und Vorteile
- 9 l Nennkapazität
- Geschützter Zugang für zusätzliche Sicherheit
- Geschützter Zugang aus 100 % recyceltem Material
- Besonders geeignet für Bereiche mit hohem Volumen
- Konzipiert für frei zugängliche Bereiche wie z. B. Architektur- &und Ingenieurabteilungen
- Halb-lichtdurchlässige Deckel - der Inhalt ist sichtbar, wenn er voll ist
- Das eingeprägte Etikett sorgt für einen permanenten Audit Trail, da es nicht entfernt werden kann
- Horizontaler Füllbereich
- Temporäre und abschließende Schließfunktion
- Einfache 4-Klick-Baugruppe
- Entspricht den folgend aufgeführten Standards
- ISO23907-1:2019
- UN3291
- AFNOR NF 30-511
- AFNOR NF 302
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 9 l |
| Zertifizierung/Konformität | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-511, AFNOR NF 302 |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (L x B x H) | 385 x 585 x 530 mm |
| Menge | 20/Karton |
| Enthält | Einsatz für geschützten Zugriff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Behälter für scharfe Gegenstände |