Learn More
9-Methylbiotin (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30481422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481422 1 mg 1 Milligramm
30481244 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481422 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2940751MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 415725-35-8
Summenformel C11 H18 N2 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 258.34
Synonym (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-α-methyl-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 2-Methyl-5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid, Biotin Imp. D (EP)
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-2-methylpentansäure
SMILES CC(CCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Methyl Biotin
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H18N2O3S/c1-6(10(14)15)3-2-4-8-9-7(5-17-8)12-11(16)13-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,14,15)(H2,12,13,16)/t6?,7-,8-,9-/m0/s1
Formelmasse 258.1038