Learn More
9-Methylacridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7032309
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15456567 250 mg 250 Milligramm
15446567 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15456567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33718.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 611-64-3 | C14H11N | 193.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-64-3
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00143523
InChI-Schlüssel FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acridine, 9-methyl, 5-methylacridine, 9-methylakridin, 9-methylakridin czech, unii-1f3q4u9uis, 9-methyl acridine, 5-methylacridine european, 1f3q4u9uis, 9-methylacridin, 9-methyl-acridine
PubChem CID 11913
IUPAC-Name 9-Methylacridin
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Methylacridine
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 250 mg
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) 96%