Learn More
9-Methylacridin, TRC
Artikelnummer. 30132630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132630 10 g 10 Gramm
30009290 100 mg 100 Milligramm
30008524 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132630 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28505010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-64-3
Summenformel C14 H11 N
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Synonym 9-Methylacridine, Carbamazepine Imp. B (EP)
IUPAC-Name 9-Methylacridin
SMILES Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Methylacridine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
Formelmasse 193.0891