Learn More
9-Methyladenine, 98%
Artikelnummer. 10275481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10275481 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10726252 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 325871000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 700-00-5 | Molecular Formula: C6H7N5 | Molecular Weight: 149.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 700-00-5
Summenformel C6H7N5
Molekulargewicht (g/mol) 149.16
MDL-Nummer MFCD00047232
InChI-Schlüssel WRXCXOUDSPTXNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-methyladenine, 9-methyl-9h-purin-6-amine, n9-methyladenine, 9-methyl-9h-adenine, 6-amino-9-methylpurine, 9h-purin-6-amine, 9-methyl, adenine, 9-methyl, 9-methyl-9h-purin-6-ylamine, ccris 6905, chembl65976
PubChem CID 69689
ChEBI CHEBI:40526
IUPAC-Name 9-methyl-9H-purin-6-amine
SMILES CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Specifications
Chemischer Name oder Material 9-Methyladenine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300°C to 302°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Beilstein 26, V,16, 128
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso
Formelmasse 149.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 9-Methyladenine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /