Learn More
Fisherbrand™ 9 mm-Mikroliter-Glasfläschchen mit Kurzgewinde
Artikelnummer. 11535914 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.4 ml
1,6 mL
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11535914 1.4 ml -
11515894 1,6 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11535914
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
  • 9 mm
  • Kurzgewinde
  • Glas
  • Weite Öffnung
  • Durchsichtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mikroliter insgesamt
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1.4 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Flaschenhalstyp Kurzgewinde
Verpackungsart CleanPack, Polypropylen-Box
Modell Innenkegel
Rückstandsvolumen (metrisch) <1 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 1,1 mL
Basisausführung Flachboden
Menge 100
Verschlussgröße ND9
Marking Spot Nein
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Hydrolytisches Glas (Klasse I)