Learn More
9-Nitro-Minocyclinsulfatsalz (85 %), TRC
Artikelnummer. 30134718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134718 100 mg 100 Milligramm
30003778 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134718 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN494015100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153621-80-8
Summenformel C23H26N4O9 . 2(H 2SO4)
Molekulargewicht (g/mol) 698.62
Synonym (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Sulfate Salt, [4S-(4α,4aα,5aα,12aα)]-4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamid Sulfate Salt ;
IUPAC-Name (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-Octahydrotracen-2-Carboxamid bis(sulfat)
SMILES O=S(O)(O)=O.O[C@]12[C@](C[C@@]3([H])C(C(C4=C(O)C(N(=O)=O)=CC(N(C)C)=C4C3)=O)=C2O)([H])[C@@H](C(O)=C(C1=O)C(N)=O)N(C)C.O=S(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Nitrominocycline Disulfate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H26N4O9.2H2O4S/c1-25(2)11-7-12(27(35)36)17(28)14-9(11)5-8-6-10-16(26(3)4)19(30)15(22(24)33)21(32)23(10,34)20(31)13(8)18(14)29;2*1-5(2,3)4/h7-8,10,16,28,30-31,34H,5-6H2,1-4H3,(H2,24,33);2*(H2,1,2,3,4)/t8-,10-,16-,23-;;/m0../s1
Formelmasse 698.11