Learn More
9-Octadecynosäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314544
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314544 5 g 5 Gramm
11304544 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314544 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01294.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 506-24-1 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
9-Octadecynoic acid, is used as an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Octadecinsäure wird als wichtiges organisches Zwischenprodukt verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-24-1
Summenformel C18H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 280.45
MDL-Nummer MFCD00014386
InChI-Schlüssel RGTIBVZDHOMOKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearolic acid, 9-octadecynoic acid, 9-stearolic acid, delta 9-octadecynoic acid, stearolsaeure, octadec-9-insaeure, octadeca-9-ynoic acid, 9-odya, d09qia, 9-oda
PubChem CID 68167
ChEBI CHEBI:28801
IUPAC-Name Octadec-9-ynoinsäure
SMILES CCCCCCCCC#CCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Octadecynoic acid
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Siedepunkt 189°C to 190°C (2 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1786634
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 280.45
Reinheit (%) 98%