Learn More
9-Oxononansäure, TRC
Artikelnummer. 30416587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416587 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416587 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO858160100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Oxononanoic Acid
CAS 2553-17-5
Summenformel C9H16O3
Menge 100 mg
Synonym Azelaaldehydic Acid, Azelaic Semialdehyde, Nonanal-9-oic Acid, ω-Oxononanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O3/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9(11)12/h8H,1-7H2,(H,11,12)
SMILES OC(CCCCCCCC([H])=O)=O
IUPAC-Name 9-Oxononansäure
Molekulargewicht (g/mol) 172.22
Formelmasse 172.1099